Learn More
4-(1-Imidazolyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11470723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470723 25 g 25g
11389449 1 g 1g
11460723 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470723 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13211.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10041-02-8 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10041-02-8
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00005281
InChI Key CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
PubChem CID 82315
IUPAC Name 4-imidazol-1-ylphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Imidazolyl)phenol
Punto di fusione 204°C to 208°C
Quantità 25 g
Beilstein 509999
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%