Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
| Peso formulazione | 186.21 |
| Percent Purity | 97% |