Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11320587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11320587 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10602515 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320587 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23803CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Identificatori chimici
CAS 916766-81-9
Formula molecolare C10H9ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 256.704
Numero MDL MFCD09817463
InChI Key PXFXKTMOZHYJJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-4-chlorosulphonyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229467
IUPAC Name 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 256.71
Percent Purity 95%