Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245434 1 g Amber Glass Bottle 1g
10143914 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245434 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23816DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 915707-41-4
Formula molecolare C11H9N3
Molecular Weight (g/mol) 183.214
Numero MDL MFCD09702350
InChI Key OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
PubChem CID 24229471
IUPAC Name 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzonitrile
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%