Learn More
4-(1-Methylethyl)benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(1-Methylethyl)benzoic Acid |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 164.0837 |