Learn More
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione (9,10-Dioxoketotifen), Mikromol™
Codice prodotto. 17961876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961876 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0180.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione (9,10-Dioxoketotifen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Nomi componenti o analita 9,10-Dioxo Ketotifen
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H17 N O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC Name 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophene-4,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Quantità 25 mg
Peso formulazione 323.098 g/mol