Learn More
4-(1-Piperazinyl)phenol, 95%
Codice prodotto. 11400651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11400651 10 g 10g
11410651 50 g 50g
11420651 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11400651 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20122.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56621-48-8
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.24
Numero MDL MFCD00066156
InChI Key GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Piperazinyl)phenol
Punto di fusione 218°C to 224°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3263
Beilstein 150964
IUPAC Name 4-piperazin-1-ylphenol
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98%