Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine |
| IUPAC Name | 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid |
| Peso formulazione | 191.23 |
| Percent Purity | 97% |