missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3737299
28.40 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.


Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
5004-07-9
C9H18N2
154.25
MFCD00038011
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 57.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-1-pyrrolidinyl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl-piperidine, 4-pyrrolidinopiperidine, 4-1-pyrrolidinyl-piperidine, piperidine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylpiperidine, 4-pyrrolizinopiperidine, 4-pyrrolidino-piperidine
SMILES C1CCN(C1)C2CCNCC2
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78703
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'