Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine, 99%
Codice prodotto. 10242602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10242602 1 g Bottiglia in vetro 1g
10008561 5 g Bottiglia in vetro 5g
10784094 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10242602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137010010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5004-07-9 | C9H18N2 | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5004-07-9
Formula molecolare C9H18N2
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00038011
InChI Key STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 57.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 4-1-pyrrolidinyl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl piperidine, 4-pyrrolidin-1-yl-piperidine, 4-pyrrolidinopiperidine, 4-1-pyrrolidinyl-piperidine, piperidine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylpiperidine, 4-pyrrolizinopiperidine, 4-pyrrolidino-piperidine
SMILES C1CCN(C1)C2CCNCC2
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78703
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.