Learn More
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 11985891
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico [4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-78-0, 109-99-9
CAS min. % 4.33, 89.9
Colore Brown
CAS max % 10.1, 95.67
Densità 0.9160g/mL
Quantità 50 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Gravità specifica 0.916
Formula molecolare C11H14BrMgN
Numero MDL MFCD03840893
Sinonimo 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesi, magnesium,1-phenylmethyl pyrrolidine,bromide, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 1-4-bromomagnesio phenyl methyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI Key SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
IUPAC Name magnesium;1-(phenylmethyl)pyrrolidine;bromide
Molecular Weight (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217255
Peso formulazione 264.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ¢4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl!magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.