Learn More
4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%
Codice prodotto. 15427957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15427957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15427957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51073.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
CAS: 22106-33-8 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Formula molecolare C11H8NO2
Numero MDL MFCD00082569
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 4-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
InChI Key NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
IUPAC Name 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 99%