Learn More
4-{[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10134154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10134154 1 g Amber Glass Bottle 1g
10799415 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10134154 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67901DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 934570-52-2
Formula molecolare C18H25NO5
Molecular Weight (g/mol) 335.4
Numero MDL MFCD11841069
InChI Key CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
PubChem CID 43811046
IUPAC Name 4-[[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]oxymethyl]benzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 335.4
Percent Purity 97%