Learn More
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15433307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433307 25 g 25g
15423307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15433307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25745.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96392-77-7
Formula molecolare C16H14Br2
Numero MDL MFCD09953451
Specifica
Materiale o nome chimico 4,16-Dibromo[2.2 ]paracyclophane
Punto di fusione 249°C to 252°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 366.1
Percent Purity 98%