Learn More
4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane, 98%
Codice prodotto. 15413307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15413307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25745.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96392-77-7 | C16H14Br2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,16-Dibromo[2.2]paracyclophane
CAS 96392-77-7
Punto di fusione 249°C to 252°C
Formula molecolare C16H14Br2
Numero MDL MFCD09953451
Quantità 1 g
Peso formulazione 366.1
Percent Purity 98%