Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10724193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10724193 1 g 1g
10049091 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10724193 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18614DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6523-49-5
Formula molecolare C8H8N4
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00171470
InChI Key BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%