Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10504584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10504584 1 g Amber Glass Bottle 1g
10377423 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10504584 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45714DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 119192-10-8
Formula molecolare C9H10N4
Molecular Weight (g/mol) 174.207
Numero MDL MFCD00973306
InChI Key ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.21
Percent Purity 97%