Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine, TRC
Codice prodotto. 30457069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457069 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT767530500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Formula molecolare C9 H10 N4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
SMILES Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Peso formulazione 174.0905