Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10340943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10340943 250 mg 250mg
10167402 1 g 1g
10442294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10340943 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 160388-54-5
Formula molecolare C10H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 203.201
Numero MDL MFCD07187900
InChI Key DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159714
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%