Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10477934 25 g 25g
10177552 1 g 1g
10219934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10477934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45716EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 112809-25-3
Formula molecolare C10H8N4
Molecular Weight (g/mol) 184.202
Numero MDL MFCD07368016
InChI Key HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
PubChem CID 7537616
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 97%