Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
Codice prodotto. 30459312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30459312 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459312 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1143.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Nomi componenti o analita 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H8 N4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzonitrile, 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 184.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 184.0749 g/mol