Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30452377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452377 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76756050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Formula molecolare C10 H8 N4
Quantità 50 mg
Sinonimo Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 184.2
Peso formulazione 184.0749