Learn More
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 252.27 |
Percent Purity | 97% |