Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 203.27 |
| Percent Purity | 97% |