Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10453975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10453975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10453975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
CAS 10041-02-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Beige-Brown to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C9H8N2O
Numero MDL MFCD00005281
Quantità 1 g
Sinonimo 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
InChI Key CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
IUPAC Name 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 160.18
PubChem CID 82315
Peso formulazione 160.18
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Fine Crystalline Powder