Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10572842 1 g 1g
10121162 250 mg 250mg
10505675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 86718-08-3
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.203
Numero MDL MFCD02682059
InChI Key SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776486
IUPAC Name (4-imidazol-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 97%