Learn More
4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)aniline, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 173.22 |
Percent Purity | 97% |