Learn More
4-(1h-imidazol-1-ylmethyl)aniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10765373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10765373 1 g 1g
10236273 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765373 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43314DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56643-85-7
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.22
Numero MDL MFCD06660785
InChI Key DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
IUPAC Name 4-(imidazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%