Learn More
4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506334
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10506334
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC43396DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 910036-84-9
Formula molecolare C14H17N3O4
Molecular Weight (g/mol) 291.307
Numero MDL MFCD09064952
InChI Key AIQAEMDKVTYASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalic acid; 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methyl methyl amine, oxalic acid-1-4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine 1/1
PubChem CID 24229491
IUPAC Name 1-[4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]-N-methylmethanamine;oxalic acid
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2.C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-N-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 345.34
Percent Purity 95%