Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11390617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11390617 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10113134 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390617 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 103573-92-8
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD08271921
InChI Key FSLVBXCLXDGFRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, d0n8qd, 4-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-imidazole-1-ylmethyl benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl methyl phenylmethanol, benzenemethanol,4-1h-imidazol-1-ylmethyl
PubChem CID 15594569
IUPAC Name [4-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%