Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700449
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-pyrazol-1-ylaniline
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-pyrazol-1-ylaniline
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%