Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10601483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10601483 250 mg 250mg
10100732 1 g 1g
10747285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10601483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18404CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 99662-34-7
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
Numero MDL MFCD02681938
InChI Key PPGRDLZPSDHBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 1-4'-formylphenyl pyrazole, 1-4-formylphenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 4-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 1-4-formylphenyl-1h-pyrazole, benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazolylbenzaldehyde, pubchem22713
PubChem CID 2776477
IUPAC Name 4-pyrazol-1-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 95%