Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10435312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10435312 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10364372 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10435312 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18407CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 352018-96-3
Formula molecolare C10H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 201.25
Numero MDL MFCD02681939
InChI Key GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 2776478
IUPAC Name 1-(4-isothiocyanatophenyl)pyrazole
SMILES S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.25
Percent Purity 97%