Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10476853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10476853 1 g 1g
10420754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10476853 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56014DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 142335-61-3
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.22
Numero MDL MFCD03422514
InChI Key ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
IUPAC Name 4-(pyrazol-1-ylmethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 95%