Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10637123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10637123 1 g 1g
10483034 250 mg 250mg
10506985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637123 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 887922-90-9
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD08059835
InChI Key FAURNROAEFQBHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzaldehyde, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-pyrazolylmethyl benzaldehyde, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
PubChem CID 18525876
IUPAC Name 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%