Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10524974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10524974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10524974 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56016DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 179057-34-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H9N3
Numero MDL MFCD07687291
Quantità 1 g
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-pyrazolylmethyl benzenecarbonitrile, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzonitrile
InChI Key FPZADNOIMZEBTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC Name 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 183.214
PubChem CID 8834695
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%