Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10481673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10481673 1 g 1g
10072494 5 g 5g
10669515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10481673 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC25516DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23351-07-7
Formula molecolare C11H8N2
Molecular Weight (g/mol) 168.20
Numero MDL MFCD00085164
InChI Key OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Peso formulazione 168.2
Percent Purity 97%