Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11325529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11325529 1 g 1g
11315529 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11325529 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50470.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74815-22-8
Formula molecolare C8H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 174.163
Numero MDL MFCD01311033
InChI Key SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2760606
IUPAC Name 4-(2H-tetrazol-5-yl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 99%