Learn More
4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)ethanol |
| CAS | 317351-40-9 |
| Formula molecolare | C16 H19 N O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl]-, (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)ethanol, N-Benzyl-L-adrenaline |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC Name | 4-[(1R)-2-[benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 273.327 |
| Peso formulazione | 273.136 |