Learn More
4-[2-(1-Piperidinyl)-4-thiazolyl]benzeneboronic acid, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H58616.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444396
  • 457.00€ / 1g
Spedizione stimata
12-07-2021
Identificatori chimici
C15H19BN2O2
MFCD22682994
Specifica
4-[2-(1-Piperidinyl)-4-thiazolyl]benzeneboronic acid
C15H19BN2O2
270.14
1g
MFCD22682994
97%
Videos
SDS Documenti