Learn More
4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(2,2,3-Trimethylcyclopentyl)butanoic Acid |
| CAS | 957136-80-0 |
| Formula molecolare | C12H22O2 |
| Quantità | 2 mg |
| Sinonimo | 2,2,3-Trimethylcyclopentanebutanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1CCC(CCCC(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC Name | 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.3 |
| Peso formulazione | 198.162 |