Learn More
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]benzenamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]be |
| CAS | 82925-02-8 |
| Formula molecolare | C19 H24 N2 O2 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCN(CCc3ccc(N)cc3)Cc2cc1OC |
| IUPAC Name | 4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.41 |
| Peso formulazione | 312.1838 |