Learn More
4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)-1-piperazine-carboxaldehyde hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137268 10 mg 10mg
30132658 5 mg 5mg
17931685 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137268 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT10528010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 879646-17-0
Formula molecolare C15 H22 N2 O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 330.81
Sinonimo 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
IUPAC Name 4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carbaldehyde;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H
Peso formulazione 330.1346