Learn More
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11366805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11366805 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10396324 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366805 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57839CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-77-0
Formula molecolare C17H23BF3NO3
Molecular Weight (g/mol) 357.18
Numero MDL MFCD09064984
InChI Key FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
IUPAC Name 4-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 357.18
Percent Purity 97%