Learn More
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30379183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379183 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD445910500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Formula molecolare C11 H8 F2 O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
SMILES CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC Name 3-(2,4-difluorophenyl)-4-methyl-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 210.177
Peso formulazione 210.049