Learn More
4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 15487678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15487678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61178.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119516-86-8 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119516-86-8
Formula molecolare C13H12N2
Molecular Weight (g/mol) 196.253
InChI Key FNDFKQYZEDOHRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 2,5-dimethyl-1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4'-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzonitrile, benzonitrile,4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 3787857
IUPAC Name 4-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzonitrile
SMILES CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid