Learn More
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, TRC
Codice prodotto. 30457197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457197 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79593025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
CAS 17283-81-7
Formula molecolare C13H22O
Quantità 25 g
Sinonimo 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, 7,8-Dihydro-β-ionone, Dihydro-β-ionone, α,β-Dihydro-β-ionone, β-7,8-Dihydroionone, dihydro-β-Ionone
InChI Formula InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
SMILES CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC Name 4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)butan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 194.31
Peso formulazione 194.1671