missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenemethanol, TRC

Codice prodotto. 30379254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30379254 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30379254 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD431815250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenemethanol
CAS 72888-37-0
Formula molecolare C11H9Cl2NOS
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenemethanol
InChI Formula InChI=1S/C11H9Cl2NOS/c12-8-2-1-3-9(13)11(8)14-10-6-16-5-7(10)4-15/h1-3,5-6,14-15H,4H2
SMILES OCc1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC Name [4-(2,6-dichloroanilino)thiophen-3-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 274.17
Peso formulazione 272.9782
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.