Learn More
4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine, TRC
Codice prodotto. 30383760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383760 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4360202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Formula molecolare C8H9Cl2N3O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
InChI Formula InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
SMILES Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
IUPAC Name 4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)morpholine
Molecular Weight (g/mol) 234.08
Peso formulazione 233.0123