Learn More
4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine, TRC
Codice prodotto. 30371446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371446 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371446 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD436020250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Formula molecolare C8H9Cl2N3O
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
InChI Formula InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
SMILES Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
IUPAC Name 4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)morpholine
Molecular Weight (g/mol) 234.08
Peso formulazione 233.0123